Merck
SY3H3D67B963
Synthonix Corporation
1,3-Dimethoxypropan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
118.13
Número MDL:
Iupac Name
1,3-dimethoxyacetone
Inchi Code
1S/C5H10O3/c1-7-3-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
SZVHDRLVQJXQBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40391.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40391.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)