Merck
SY3H3D67A103
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.56
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-chloro-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-5-4(11)1-3(2-12-5)6(8,9)10/h1-2H,11H2
Clave InChI
HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/42072.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42072.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)