Merck
SY3H3D679129
Synthonix Corporation
7-tert-Butyl 2-ethyl 5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2,7(8H)-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.34
Número MDL:
Iupac Name
7-tert-butyl 2-ethyl 5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2,7(8H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H21N3O4/c1-5-20-12(18)10-8-16-6-7-17(9-11(16)15-10)13(19)21-14(2,3)4/h8H,5-7,9H2,1-4H3
Clave InChI
UQNMISYKKAQDDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/57920.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57920.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)