Merck
SY3H3D679026
Synthonix Corporation
(3-Bromo-4-methylphenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.3
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromo-4-methylphenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C13H21BrOSi/c1-10-7-8-11(9-12(10)14)15-16(5,6)13(2,3)4/h7-9H,1-6H3
Clave InChI
ADPIXAMOGQEKLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/57237.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57237.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)