Merck
SY3H3D677BDD
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.51
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6BrClN2/c1-4-6(3-11)8(10)12-5(2)7(4)9/h1-2H3
Clave InChI
UUEREACRVVTQKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47855.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47855.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)