Merck
SY3H3D677B81
Synthonix Corporation
2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.04
Número MDL:
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
KTNJFIQOVKEQFB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/47684.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47684.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)