Merck
SY3H3D6775A8
Synthonix Corporation
1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.03
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-5(8)2-6(4-7)9(10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
MEQKSFQEPDRNEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/45417.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45417.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)