Merck
SY3H3D677207
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.44
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrClF3N/c7-4-2-12-5(8)1-3(4)6(9,10)11/h1-2H
Clave InChI
SYBSBIJPNQAETE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/41708.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41708.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)