Merck
SY3H3D676BE8
Synthonix Corporation
[(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.75
Número MDL:
Iupac Name
((3aR,4R,6R,6aR)-6-(6-amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H16ClN5O4/c1-13(2)22-7-5(3-20)21-11(8(7)23-13)19-4-16-6-9(15)17-12(14)18-10(6)19/h4-5,7-8,11,20H,3H2,1-2H3,(H2,15,17,18)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Clave InChI
AODJHWXFBKXJBT-IOSLPCCCSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56952.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56952.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)