Merck
SY3H3D6768B1
Synthonix Corporation
2-(4-Amino-3-methylphenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Iupac Name
(4-amino-3-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-4-7(5-9(11)12)2-3-8(6)10/h2-4H,5,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
LTCIAYCHYFURKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/50072.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50072.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)