Merck
SY3H3D6758DF
Synthonix Corporation
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.03
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-bromobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H,9H2
Clave InChI
ZZVUOSVSPAPBEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/45469.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45469.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)