Merck
SY3H3249F952
Synthonix Corporation
((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-9(2)13-6-5(4-10)12-8(11-3)7(6)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Clave InChI
DXBHDBLZPXQALN-WCTZXXKLSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38595.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38595.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)