Merck
SY3H3249F140
Synthonix Corporation
1-(Azetidin-3-yl)azetidin-3-ol oxalate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Iupac Name
[1,3'-biazetidin]-3-ol oxalate
Inchi Code
1S/C6H12N2O.C2H2O4/c9-6-3-8(4-6)5-1-7-2-5;3-1(4)2(5)6/h5-7,9H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
YJJCKGAJFDIXPA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6317.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6317.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)