Merck
SY3H3249F103
Synthonix Corporation
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.13
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Clave InChI
RLMBRRQWBTWGMB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/38484.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38484.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)