Merck
SY3H3099510E
Synthonix Corporation
(2-cyclopropylphenyl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
Iupac Name
(2-cyclopropylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-5-6-8/h1-4,8H,5-7,11H2
Clave InChI
XSUSWKYDSROWDL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17017.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/17017.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)