Merck
SY3H304528BA
Synthonix Corporation
5-Bromoquinoline-8-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.07
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-8-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5BrN2/c11-9-4-3-7(6-12)10-8(9)2-1-5-13-10/h1-5H
Clave InChI
DAYKHFAZOORREQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/32090.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32090.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)