SY3H11AB2000
Synthonix Corporation
4-Iodotetrahydrothiopyran
About This Item
Iupac Name
4-iodotetrahydro-2H-thiopyran
Inchi Code
1S/C5H9IS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/31818.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31818.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)