SY3514242525
Synthonix Corporation
benzyl (2S,3S)-3-amino-2-methylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
benzyl (2S,3S)-3-amino-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-11-13(15)8-5-9-16(11)14(17)18-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,11,13H,5,8-10,15H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
Clave InChI
DQLSXOAEXCBESC-AAEUAGOBSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/30177.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)