Merck
SY3514242197
Synthonix Corporation
tert-butyl 2-(1-cyanoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-cyanoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-9(8-13)10-6-5-7-14(10)11(15)16-12(2,3)4/h9-10H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
RWMFSSOBMVTXJK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/29729.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29729.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)