Merck
SY3514242192
Synthonix Corporation
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-8-3-5(7-4-8)6(9)10-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29723.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29723.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)