Merck
SY3514241882
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-2-10-7(9)6-4-3-5-8-6/h3-5,8H,2H2,1H3
Clave InChI
PAEYAKGINDQUCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/22399.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22399.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)