Merck
SY3514241840
Synthonix Corporation
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-4-5(8(12)13)6-7(11)10-3-2-9-6/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
LNTXTPZUGLUCLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20195.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20195.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)