Merck
SY3465084616
Synthonix Corporation
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.12
Número MDL:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-6(8)4-1-2-10-5(9)3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
Clave InChI
CXNARPJWYBRIKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18818.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18818.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)