Merck
SY3465084522
Synthonix Corporation
7-chloro-5-fluoro-1H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.59
Número MDL:
Iupac Name
7-chloro-5-fluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5ClFN/c9-7-4-6(10)3-5-1-2-11-8(5)7/h1-4,11H
Clave InChI
JNIKEWVPWIHUOG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/22696.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/22696.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)