SY3465084271
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{3-oxobicyclo[3.2.1]octan-8-yl}carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((1R,5S)-3-oxobicyclo[3.2.1]octan-8-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11-8-4-5-9(11)7-10(15)6-8/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3,(H,14,16)
Clave InChI
UFRMIMOAWPURFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/20743.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)