Merck
SY3465084118
Synthonix Corporation
tert-butyl (3R)-3-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
363.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (R)-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H30BN3O4/c1-16(2,3)24-15(23)21-9-8-14(12-21)22-11-13(10-20-22)19-25-17(4,5)18(6,7)26-19/h10-11,14H,8-9,12H2,1-7H3/t14-/m1/s1
Clave InChI
IGWFVUAHNXWIFY-CQSZACIVSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/16980.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)