Merck
SY3465084113
Synthonix Corporation
1-benzyl 4-methyl 4-aminopiperidine-1,4-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.33
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl 4-methyl 4-amino-1,4-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O4/c1-20-13(18)15(16)7-9-17(10-8-15)14(19)21-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-6H,7-11,16H2,1H3
Clave InChI
PLQPYSJTFRDBOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/16824.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/16824.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)