SY3465084093
Synthonix Corporation
tert-butyl (2S)-2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-(1H-imidazol-2-yl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-4-5-9(15)10-13-6-7-14-10/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
Clave InChI
GHITWFDHFOLATC-VIFPVBQESA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15966.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)