Merck
SY3465084053
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[2-(azetidin-3-yl)propan-2-yl]carbamate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.77
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(azetidin-3-yl)propan-2-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-11(4,5)8-6-12-7-8;/h8,12H,6-7H2,1-5H3,(H,13,14);1H
Clave InChI
CZSKSQNWJVWVMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27536.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27536.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)