Merck
SY3465083988
Synthonix Corporation
cis-3-amino-1-methylcyclobutanecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Iupac Name
(1s,3s)-3-amino-1-methylcyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-6(5(8)9)2-4(7)3-6;/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9);1H/t4-,6+;
Clave InChI
MOTVVKJYPXKJDW-JEXQPNKDSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20733.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20733.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)