Merck
SY3432450376
Synthonix Corporation
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.15
Número MDL:
Iupac Name
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-10(8-4-9-5-8)7-2-3-11-6-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
Clave InChI
UWSMFNFSSFRRBA-KLXURFKVSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13009.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13009.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)