SY3432449361
Synthonix Corporation
3-Boc-8-hydroxyethyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-8-(2-hydroxyethyl)-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-8-10-4-5-11(9-15)12(10)6-7-16/h10-12,16H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
VOLANJWYOQXQNO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14491.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)