Merck
SY3432449192
Synthonix Corporation
Benzyl 4-(2-(tert-butoxycarbonyl)hydrazinyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
349.43
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)hydrazino]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H27N3O4/c1-18(2,3)25-16(22)20-19-15-9-11-21(12-10-15)17(23)24-13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15,19H,9-13H2,1-3H3,(H,20,22)
Clave InChI
KCELIGHSCQKNIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14291.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14291.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)