SY3432448842
Synthonix Corporation
5-Nitro-7-azaindole-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5N3O4/c12-8(13)6-2-4-1-5(11(14)15)3-9-7(4)10-6/h1-3H,(H,9,10)(H,12,13)
Clave InChI
WYVYATUJBANZIN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13887.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)