Merck
SY3432448459
Synthonix Corporation
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.18
Número MDL:
Iupac Name
butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12F2O2/c1-2-3-4-12-7(11)6-5-8(6,9)10/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
JHIWVOJDXOSYLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13359.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13359.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)