Merck
SY3432447404
Synthonix Corporation
cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Iupac Name
(1s,4s)-4-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7+;
Clave InChI
DWWWGZSFABKRSP-UKMDXRBESA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13284.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13284.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)