Merck
SY3428347518
Synthonix Corporation
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.64
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H5ClN2OS/c1-11-6-8-2-4(3-10)5(7)9-6/h2-3H,1H3
Clave InChI
VMNYMIKGYQYJHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10590.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10590.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)