Merck
SY3428347044
Synthonix Corporation
5-Boc-5-azaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.31
Número MDL:
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-6-4-5-13(8-14)7-9(13)10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
JKPWYFGEQHQKIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11250.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)