Merck
SY3390161843
Synthonix Corporation
2-Cyano-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Iupac Name
3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H8N2/c7-2-6-5-1-4(5)3-8-6/h4-6,8H,1,3H2
Clave InChI
JFUYLMCSIHJLOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7970.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/7970.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)