Merck
SY3371479007
Synthonix Corporation
6-Quinolinecarboxylic acid, 4-chloro-7-methoxy-, methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.67
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-chloro-7-methoxy-6-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO3/c1-16-11-6-10-7(9(13)3-4-14-10)5-8(11)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
DDDSGYZATMCUDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0048.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0048.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)