SY3371478405
Synthonix Corporation
Methyl 4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Iupac Name
methyl 4-oxotetrahydro-3-furancarboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
FCUDJBUBWCJOLK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/1625.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1625.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)