SY3371478312
Synthonix Corporation
Methyl 2-chloroquinazoline-6-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: M0499-100MG
170,23 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: M0499-100MG
170,23 €
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-9(14)6-2-3-8-7(4-6)5-12-10(11)13-8/h2-5H,1H3
Clave InChI
NURBZIINUBTMRI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0499.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)