Merck
SY3371477376
Synthonix Corporation
1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-4-7(6(2)10)9(3)8-5/h4H,1-3H3
Clave InChI
GQDPHXPGTIMNQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1042.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1042.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)