Merck
SY3371477008
Synthonix Corporation
6-Chloro-1,3-dihydropyrrolo[3,2-b]pyridin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.58
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-one
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-6-5(9-3-4)2-7(11)10-6/h1-3,10-11H
Clave InChI
MCIREUCVWQMACK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0694.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0694.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)