SY3371476616
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B5196-250MG
79,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B5196-250MG
79,60 €
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9/h1,3H
Clave InChI
AAGYWTCZOUXEDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5196.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)