SY3371475945
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-8(7-11)4-5-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
PIEFOIGZJZFQQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0298.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)