Merck
SY3371475720
Synthonix Corporation
7-Amino-2-methylindazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.18
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-2H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-6-3-2-4-7(9)8(6)10-11/h2-5H,9H2,1H3
Clave InChI
KNZJAZZOKTUEHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2919.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2919.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)