Z777108
SRT®-C SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Productos recomendados
product name
SRT®-C SEC-300 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
Línea del producto
SRT®
mol peso
5,000-1,250,000
fabricante / nombre comercial
Sepax 235300-4630
envase
1 ea of
Parámetros
20 Mpa max. pressure
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 4.6 mm
impurezas
<10 ppm metals
matriz
spherical silica
fully porous particle
grupo activo de la matriz
hydrophilic polymer phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
operating pH range
2.0-8.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
SRT User Manual
Información legal
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)