Y0002228
Regorafenib impurity FP-C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
regorafenib
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
BAFPGGUKCVCSKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)