SAAR3063820
Peróxido de hidrógeno solution
univAR™, 30%
Sinónimos:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Línea del producto
univAR™
envase
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063820LP)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)